Przejdź do zawartości
22476
Supeltex M-2 Packed Column Ferrule, 1/8 in. Column O.D.
I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 50 ea
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
SB.54
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 50 ea
I.D.
1/8 in.
compatibility
1/8 in. O.D. Column
General description
Characteristics: High reusability.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-1 (100% polyimide)
Maximum Temperature:
350 °C
Legal Information
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)