Kluczowe dokumenty
21195-U
GC Stationary Phase
phase Polyethyleneimine, bottle of 50 g
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
bottle of 50 g
Parametry
0-175 °C temp. range
metody
gas chromatography (GC): suitable
grupa aktywna macierzy
Polyethyleneimine phase
rozpuszczalność
acetone: soluble
typ kolumny
packed GC
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)