2049801
Inlet liner, split with cup (unpacked) for Varian® 1075/1077 injector
About This Item
Materiały
glass
opis
Inlet Liner, Split with cup, for Varian
Inlet liner
cup yes unpacked
Właściwości
deactivation high temperature silanization
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Varian 01-900109-02 (OEM)
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
72 mm × 6.3 mm × 4 mm
wkładka dł. × śr. zewn.
72 mm × 6.3 mm
kompatybilność
configured for
for use with Varian 1075/1077 Injectors
for use with Varian
technique used for High & low MW analytes
Informacje prawne
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta