Merck
20415
Supelco
Manual Bubble Flowmeter (Large Version)
size 1000 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41112500
eCl@ss:
32110502
opis
starter kit
metody
gas chromatography (GC): suitable
rozmiar
1000 mL
Zastosowanie
environmental
Opis ogólny
Przepływomierz bąbelkowy to prosty i precyzyjny sposób pomiaru natężenia przepływu gazów. Określa on objętościowe natężenie przepływu poprzez pomiar czasu potrzebnego strumieniowi gazu do przemieszczenia bańki mydlanej przez określoną objętość. Przepływomierze bąbelkowe mogą być odpowiednie do sprawdzania przepływu rozdzielacza lub detektora lub do kalibracji pomp osobistych w celu dokładnego pobierania próbek powietrza.
The most basic configuration of a bubble flowmeter is a calibrated tube, a stopwatch, and a good eye. The bubble is timed as it moves up the calibrated tube between two markings. A alternative tubing attachment port at the top of the flow tube allows the measurement of negative displacement. Flow tubes are graduated as follows:
  • 500 mL tube in 50 mL increments
  • 1000 mL tube in 100 mL increments
Includes the glass flow tube, 30 in. (3/4 m) of 5/16 in. Tygon tubing, a squeeze bulb, a collapsible stand, and a bottle of liquid soap solution.
Zastosowanie
Przepływomierz pęcherzykowy może być używany do ręcznego sterowania przepływem na wylocie systemu podczas analizy perfluorobutanu (PFB) w wydychanym powietrzu szczura przy użyciu systemu komory oddechowo-metabolicznej i metody GC-MS.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Steinar Uran et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 39(3-4), 746-751 (2005-06-21)
Sonazoid is a new contrast agent for ultrasound imaging comprising an aqueous suspension of lipid-stabilised perfluorobutane (PFB) gas microbubbles. A respiration-metabolism chamber system was developed to collect exhaled air following intravenous administration of Sonazoid to rats. Analysis of PFB in