Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1050,00 zł
application(s)
industrial hygiene
Quality Segment
compatibility
configured for OI Analytical Eclipse 4660, 4560
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) industrial hygiene | application(s) industrial hygiene | application(s) environmental | application(s) environmental |
| compatibility configured for OI Analytical Eclipse 4660, 4560 | compatibility configured for Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting | compatibility for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3 | compatibility for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3 |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Purge/Trap G
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Lungs, Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?