Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 279,00 zł |
Informacje o tej pozycji
279,00 zł
form
solid
Quality Segment
autoignition temp.
800 °F
packaging
pkg of 100 g
technique(s)
HPLC: suitable, LPLC: suitable
surface area
750 m2/g
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix active group
polymer
particle size
20-60 mesh
pore size
~0.98 mL/g pore volume, 100 Å mean pore size
density
1.02 g/mL (true wet)(lit.), 1.08 g/mL (skeletal)(lit.)
separation technique
reversed phase
General description
Application
Other Notes
Mesh 20-60 are Cat. Nos. 20276, 10358, XAD4
Mesh 20-50 is Cat. No. 06444
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 20-60 mesh | description 20-60 mesh | description - | description pkg of 100 g |
| pore size 100 Å mean pore size, ~0.98 mL/g pore volume | pore size 100 Å mean pore size, ~0.98 mL/g pore volume | pore size ~0.98 mL/g pore volume, 100 Å mean pore size | pore size ~0.65 mL/g pore volume, 90 Å mean pore size |
| separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase |
| particle size 20-60 mesh | particle size 20-60 mesh | particle size 20-50 mesh | particle size 20-60 mesh |
| matrix active group polymer | matrix active group polymer | matrix active group polymer | matrix active group polymer |
| matrix styrene-divinylbenzene | matrix styrene-divinylbenzene | matrix styrene-divinylbenzene | matrix styrene-divinylbenzene (macroreticular) |
| form solid | form solid | form beads | form solid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amberlite™ XAD4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?