Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1090,00 zł
Nazwa produktu
Amberlite™ XAD4,
form
beads
autoignition temp.
800 °F
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
750 m2/g
loss
~55% loss on drying, 110 °C
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix active group
polymer
particle size
20-60 mesh
pore size
~0.98 mL/g pore volume, 100 Å mean pore size
density
1.02 g/mL (true wet)(lit.), 1.08 g/mL (skeletal)(lit.)
separation technique
reversed phase
General description
Application
Other Notes
Mesh 20-60 are Cat. Nos. 20276, 10358, XAD4
Mesh 20-50 is Cat. No. 06444
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| surface area 750 m2/g | surface area 750 m2/g | surface area 750 m2/g | surface area 450 m2/g |
| form beads | form beads | form solid | form - |
| particle size 20-60 mesh | particle size 20-60 mesh | particle size 20-60 mesh | particle size 20-60 mesh, 350-600 μm |
| pore size ~0.98 mL/g pore volume, 100 Å mean pore size | pore size ~0.98 mL/g pore volume, 100 Å mean pore size | pore size ~0.98 mL/g pore volume, 100 Å mean pore size | pore size 1.4 mL/g pore volume, 300-400 Å mean pore size |
| matrix styrene-divinylbenzene | matrix styrene-divinylbenzene | matrix styrene-divinylbenzene | matrix styrene/divinylbenzene |
| loss ~55% loss on drying, 110 °C | loss - | loss - | loss ~65% loss on drying, 110 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amberlite™ XAD4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?