Merck
20256-U
Supelco
ORBO 70 Sorbent Tube
5% Na₂CO₃ on Chromosorb®-P (30/60), 335/165 mg, W,W,W separators, O.D. × L 8mm × 100mm, pkg of 50 ea
Synonim(y):
ORBO 70 Sorbent Tube, Chromosorb P, 30/60 mesh
About This Item
Kod UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
product name
ORBO 70 5% Na2CO3 on Chromosorb®-P (30/60), 335/165 mg, W,W,W separators, O.D. × L 8 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
Materiały
W,W,W separators
linia produktu
ORBO
skład
Bed A, 335 mg
Bed B, 165 mg
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
ORBO 70
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
8 mm × 100 mm
macierz
5% Na2 CO3 on Chromosorb-P
wielkość cząstki
30-60 mesh
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta