Merck
16867
Supelco
Fludioxonil metabolite CGA 192155
reference material
Synonim(y):
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4F2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
reference material
Próba
≥96.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
mp
200-204 °C
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccc2OC(F)(F)Oc12
InChI
1S/C8H4F2O4/c9-8(10)13-5-3-1-2-4(7(11)12)6(5)14-8/h1-3H,(H,11,12)
Klucz InChI
ZGAQVJDFFVTWJK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)