Kluczowe dokumenty
16555K
Minisart filters
pore size 0.45 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103900
Materiały
acrylic copolymer housing
cellulose acetate/surfactant-free membrane
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Sartorius 16555K
Średnica
26 mm
wielkość porów
0.45 μm
dopasowywanie
Luer inlet and outlet (Lock)
Opis ogólny
Minisart filters have a Luer Lock inlet and outlet, for positive attachment to the syringe. The filter is 26 mm in diameter with a hold-up volume of 0.1 mL. Suitable for clear aqueous solutions not requiring preliminary filtration.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)