Merck
13982-U
Supelco
Packed GC Column Set
suitable for 2261 per GPA (5-column set)
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32110502
NACRES:
SB.54
agency
suitable for GPA 2261 (5-column set)
metody
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
typ kolumny
packed GC
Opis ogólny
Kolumny do chromatografii gazowej dzielą się zasadniczo na dwa typy: kolumny z wypełnieniem i kolumny z otwartymi rurkami. W kolumnie wypełnionej gaz nośny musi przenikać przez porowate złoże. Kształt i fizyczna forma wypełnionej kolumny zależy od wymiarów pieca chromatografu, charakteru próbki, obciążenia próbki i ciśnienia wlotowego kolumny.
This column set is specifically designed for a specific column switching application. Column manufacturing procedurs have been optimized resulting in column sets that provide highly reproducible analyses.
Zastosowanie
Kolumna GC z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) może być używana do jakościowej i ilościowej analizy benzyny i związanych z nią zanieczyszczonych wód gruntowych. Może być również używana z detektorem wychwytu elektronów (ECD) do jakościowej i ilościowej analizy związków chlorowcowanych obecnych w benzynie.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Introduction to Analytical Gas Chromatography.
Scott RPW.
Science, 101-104 (1997)
Capillary and packed-column gas chromatography of gasoline hydrocarbons and EDB.
Bruell CJ and Hoag GE.
Science, 5-7 (1984)