Kluczowe dokumenty
13660
Silica without Fluorescence
Grade 653XWP
About This Item
klasa czystości
Grade 653XWP
high-purity grade (Davisil Grade 653XWP)
opakowanie
jar of 100 g
producent / nazwa handlowa
Davisil® 653XWP
wielkość cząstki
230-400 mesh
35-70 μm
wielkość porów
1.1-1.2 cm3/g pore volume
300 Å pore size
ciąg SMILES
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
Klucz InChI
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)