Merck
13146-U
Supelco
Metal Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase none, matrix 80/100 Porapak P support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
Materiały
stainless steel column
producent / nazwa handlowa
Agilent
Parametry
0-250 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matryca
80/100 Porapak P support
grupa aktywna macierzy
none phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with Agilent Configuration A
Opis ogólny
W kolumnach z wypełnieniem gaz nośny przenika przez porowate złoże, a separacja jest osiągana poprzez odsunięcie od siebie substancji rozpuszczonych. Kolumny z wypełnieniem wykonane są z dwóch głównych materiałów: stali nierdzewnej i szkła Pyrex. Kolumny z wypełnieniem metalowym są bardziej odpowiednie do długich i wysokich natężeń przepływu gazu nośnego, aby tolerować podwyższone ciśnienia. Porapak P jest usieciowaną żywicą poliaromatyczną, która jest zdolna do ekstrakcji związków organicznych i wszelkich metali śladowych związanych z cząsteczkami organicznymi.
An economical metal column should be used for less demanding applications where the inertness of glass is not required. This column fits Agilent 5880, 5890, 6890, 7820, and 7890 (configuration A, on-column injection, all detectors except TCD).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adsorption Behavior of Transition Metal Complexes on Polychlorotrifluoroethylene Resin
Chiyoshi AKITA
Analytical Sciences, 3, 473-474 (1987)
Raymond P. W. Scott
Introduction to Analytical Gas Chromatography (1997)