Merck
13041-U
Supelco
Metal Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase 10% UCW-98, matrix 80/100 Chromosorb P AW support, L × O.D. × I.D. 1.7 ft (0.52 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
Materiały
stainless steel column
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
1.7 ft (0.52 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matryca
80/100 Chromosorb P AW support
grupa aktywna macierzy
10% UCW-98 phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with Agilent Configuration A
Opis ogólny
W kolumnach z wypełnieniem gaz nośny przenika przez porowate złoże. W kolumnie z wypełnieniem separację uzyskuje się poprzez odsunięcie od siebie substancji rozpuszczonych. Kolumny z wypełnieniem wykonane są z dwóch głównych materiałów: stali nierdzewnej i szkła Pyrex. Kolumny z wypełnieniem metalowym są bardziej odpowiednie do długich i wysokich natężeń przepływu gazu nośnego, aby tolerować podwyższone ciśnienia. Chromosorb P to diatomitowe wsparcie dla dowolnej fazy stacjonarnej. Chromosorb P (AW) zapewnia najlepszą separację lotnych kwasów tłuszczowych w najniższych temperaturach.
An economical metal column should be used for less demanding applications where the inertness of glass is not required. This column fits Agilent 5880, 5890, 6890, 7820, and 7890 (configuration A, on-column injection, all detectors except TCD).
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C Remesy et al.
The Biochemical journal, 141(1), 85-91 (1974-07-01)
1. A new rapid micro-method for measuring plasma volatile fatty acids is described. The volatile fatty acids are extracted from plasma with ethanol in the presence of a known quantity of internal standard (sodium isobutyrate). After evaporation of the ethanolic
Raymond P. W. Scott
Introduction to Analytical Gas Chromatography (1997)