Merck
13021-U
Supelco
Metal Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase none, matrix 80/100 HayeSep N support, L × O.D. × I.D. 20.0 ft (6.1 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
Materiały
stainless steel column
producent / nazwa handlowa
Agilent
Parametry
0-165 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
20.0 ft (6.1 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matryca
80/100 HayeSep N support
grupa aktywna macierzy
none phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with Agilent Configuration A
Opis ogólny
Kolumna z wypełnieniem przesącza gaz nośny przez porowate złoże. W kolumnie z wypełnieniem separację uzyskuje się poprzez odsunięcie od siebie substancji rozpuszczonych. Kolumny z wypełnieniem wykonane są z dwóch głównych materiałów: stali nierdzewnej i szkła Pyrex. Kolumny z wypełnieniem metalowym są bardziej odpowiednie do długich i wysokich natężeń przepływu gazu nośnego, aby tolerować podwyższone ciśnienia. HayeSep N jest poli(diwinylobenzeno-etylenodimetakrylanem) i jest nanoporowatym materiałem polimerowym o dużej powierzchni. HayeSep N jest popularny do elucjiCO2.
An economical metal column should be used for less demanding applications where the inertness of glass is not required. This column fits Agilent 5880, 5890, 6890, 7820, and 7890 (configuration A, on-column injection, all detectors except TCD).
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rolando M.A. Roque-Malherbe
The Physical Chemistry of Materials: Energy and Environmental Applications, 330-330 (2009)
Towards the simultaneous detection of the low nmol/mol range of CO, CH4 and CO2 in nitrogen using GC-FID.
van Rensburg, Mellisa Janse, et al.
Accreditation and Quality Assurance, 14, 665-670 (2009)
Raymond P. W. Scott
Introduction to Analytical Gas Chromatography (1997)