Kluczowe dokumenty
12554
Metal Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase none, matrix 60/80 Tenax TA support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Wybierz wielkość
610,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
610,00 zł
Polecane produkty
Materiały
stainless steel column
producent / nazwa handlowa
Agilent
Parametry
0-350 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matryca
60/80 Tenax TA support
grupa aktywna macierzy
none phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with Agilent Configuration A
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)