Merck
12087-U
Supelco
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 5% Carbowax 20M, matrix 60/80 Carbopack B support, L × O.D. × I.D. 3.0 ft (0.91 m) × 1/16 in. × 1.25 mm, Preconditioned
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
Materiały
stainless steel column
Parametry
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
3.0 ft (0.91 m) × 1/16 in. × 1.25 mm, Preconditioned
Matryca
60/80 Carbopack B support
grupa aktywna macierzy
5% Carbowax 20M phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with General Configuration
Opis ogólny
Kolumny z wypełnieniem wykonane ze stali nierdzewnej są zazwyczaj stosowane przy wyższych prędkościach przepływu gazu nośnego, ponieważ mogą one wytrzymać podwyższone ciśnienie. Kolumny ze stali nierdzewnej są zwykle przemywane rozcieńczonym kwasem solnym, następnie wodą, a następnie metanolem, acetonem, dichlorkiem metylenu i n-heksanem w celu usunięcia wszelkich produktów korozji i śladów środków smarnych.[1] Kolumna GC składająca się z fazy ciekłej Carbowax -20M na materiale wypełniającym Carbopack B jest wysoce wydajna, ma niski wyciek i prawie nie ma aktywnego miejsca. Ponadto gwarantuje równomierne upakowanie w kolumnie, co prowadzi do szybkiej analizy.[2]
An economical metal column should be used for less demanding applications where the inertness of glass is not required. This column is of a general configuration, and can be carefully bent to fit most instruments.
Zastosowanie
Carbopack B lub grafitowany blok węgla termicznego (GTCB) może być stosowany do oznaczania śladowych ilości symazyny i atrazyny w wodzie.[3] Został on również wykorzystany do oceny chromatografii gazowej składników organicznych obecnych w atmosferze na poziomach śladowych w celu wstępnego zatężenia próbki.[4]
Inne uwagi
This is a micropacked column. It is packed full and contains stainless steel screens.
This column is preconditioned.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Introduction to Analytical Gas Chromatography.
Raymond PW.
Science, 102-108 (1997)
Basic Gas Chromatography-Mass Spectrometry: Principles and Techniques.
Karasek FW and Clement RE.
Science, 15-16 (1988)
Rapid determination of simazine and atrazine in water at the parts per trillion (10 (12) level. Extraction by a miniaturized carbopack B trap followed by high-performance liquid chromatography.
Corcia D, et al.
Journal of Chromatography A, 405, 357-363 (1987)
Gas chromatographic evaluation of the organic components present in the atmosphere at trace levels with the aid of carbopack b for pre-concentration of the sample.
Ciccioli, et al.
Journal of Chromatography A, 351, 433-449 (1986)