Merck
07380
Supelco
1-Methylethyl 4-methyl-3-[[(2RS)-2-(propylamino)-propanoyl]amino]thiophene-2-carboxylate hydrochloride
reference material
Synonim(y):
Zanieczyszczenie C artykainy (PhEur)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24N2O3S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
reference material
rodzina API
articaine
Próba
≥95.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Ten materiał referencyjny (RM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten RM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość, w tym niepewność i data ważności, są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)