Merck
05286
Supelco
Ethiofencarb
reference material
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.31
Beilstein:
2973224
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
reference material
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCSCc1ccccc1OC(=O)NC
InChI
1S/C11H15NO2S/c1-3-15-8-9-6-4-5-7-10(9)14-11(13)12-2/h4-7H,3,8H2,1-2H3,(H,12,13)
Klucz InChI
HEZNVIYQEUHLNI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.