ZRB3310
Anti-APOBEC3B Antibody, clone 5210-87-133 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
A3B, Phorbolin-2/3
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5210-87-133, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 46 kDa
observed mol wt ~36 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... APOBEC3B(9582)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in U2OS cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected APOBEC3B in U2OS cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected APOBEC3B in MCF7 and THP-1 cell lysates.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:25 dilution from a representative lot detected APOBEC3B in Human breast cancer, Human cervical cancer and Human bladder cancer tissue sections.
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: A representative lot detected APOBEC3B in ELISA applications (Brown, W., et. al. (2019). Antibodies (Basel). 8(3):47).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:25 dilution from a representative lot detected APOBEC3B in U2OS cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1