Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
ZRB2870
Sigma-Aldrich
Anti-iRhom2/RHBDF2 Antibody, clone 1F17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Członek rodziny romboidów 2, Rhomboid 5 homolog 2, Romboidalne białko podobne do żyłki 5, Romboidalne białko podobne do żyłki 6, iRhom2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F17, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 96.69 kDa
observed mol wt ~97 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgGκ
sekwencja epitopowa
N-terminal cytoplasmic domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... RHBDF2(79651)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby w razie potrzeby umożliwić transport i przechowywanie w warunkach otoczenia, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem z myślą o efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1F17 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które wykrywa iRhom2/RHBDF2. Celuje w epitop w obrębie 21 aminokwasów od N-końcowej domeny cytoplazmatycznej.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 21 aminokwasom z N-końcowej domeny cytoplazmatycznej ludzkiego iRhom2/RHBDF2.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HaCaT.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło iRhom2/RHBDF2 w lizacie komórek HaCaT.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło iRhom2/RHBDF2 w lizatach komórek A549.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło iRhom2/RHBDF2 w komórkach A549.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło iRhom2/RHBDF2 w wycinkach tkanek ludzkiej nerki i ludzkiego jelita cienkiego.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Nieaktywne białko romboidalne 2 (UniProt: Q6PJF5; znane również jako iRhom2, Rhomboid 5 homolog 2, Rhomboid family member 2, Rhomboid veinlet-like protein 5, Rhomboid veinlet-like protein 6) jest kodowane przez gen RHBDF2 (znany również jako IRHOM2, RHBDL5, RHBDL6) (Gene ID: 79651) u człowieka. Nieaktywne białko romboidalne 2 (iRhom2) jest wieloprzepustowym białkiem transmembranowym zlokalizowanym w retikulum endoplazmatycznym, które odgrywa kluczową rolę w różnych procesach komórkowych. Strukturalnie iRhom2 zawiera sześć domen transbłonowych, z N-końcową domeną cytoplazmatyczną i C-końcowym ogonem cytoplazmatycznym. iRhom2 jest zaangażowany w regulację sygnalizacji zapalnej i odpowiedzi immunologicznych. Działa jako niezbędny kofaktor do proteolitycznego uwalniania różnych białek transbłonowych, w tym TNF i ligandów EGFR, w procesie znanym jako regulowana proteoliza wewnątrzbłonowa (RIP). iRhom2 ulega szerokiej ekspresji w różnych tkankach, ze szczególnie wysoką ekspresją w komórkach odpornościowych, takich jak makrofagi i komórki dendrytyczne. Dysregulacja iRhom2 jest związana z chorobami zapalnymi i autoimmunologicznymi, w tym zapaleniem stawów, toczniem i nieswoistym zapaleniem jelit. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)