ZRB2841
Anti-YB1 Antibody, clone 1G7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
CCAAT-binding transcription factor I subunit A (CBF-A), DBPB, DNA-binding protein B, EFI-A, Enhancer factor I subunit A, NSEP1, Nuclease-sensitive element-binding protein 1, Y-box transcription factor, Y-box-binding protein 1, YB1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G7, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 36 kDa
observed mol wt ~50 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgGκ
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... YBX1(4904)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in T-47D cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:25,000 dilution of this antibody detected YB1 in T-47D cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected YB1 in C6 and human testis lysates.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected YB1 in HEK-293 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected YB1in HeLa cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected YB1 in Human testis tissue sections.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg of this antibody detected YB1 in one million fixed and permeabilized HeLa cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2