Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
ZRB2835
Sigma-Aldrich
Anti-RPS3 Antibody, clone 3I17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
newenhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
40S białko rybosomalne S3, EC:4.2.99.18, Małe białko podjednostki rybosomalnej uS3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3I17, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 26.69 kDa
observed mol wt ~32 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
nonhuman primates, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... RPS3(6188)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby w razie potrzeby umożliwić transport i przechowywanie w warunkach otoczenia, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem z myślą o efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 3I17 jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym 10889, które specyficznie wykrywa białko rybosomalne S3. Jego celem jest epitop w obrębie 19 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 19 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego białka rybosomalnego S3.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło białko rybosomalne S3 w lizacie komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło RPS3 w lizatach z komórek HEK-293 i PC-12.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd RPS3 z co najmniej tysiąc razy (1000X) wyższą aktywnością niż w przypadku niespecyficznego peptydu kontrolnego.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło RPS3 w komórkach HeLa.
Analiza immunohistochemiczna (parafinowa): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło RPS3 w wycinkach tkanki ludzkiej nerki.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Białko małej podjednostki rybosomalnej uS3 (UniProt: P23396; znane również jako białko rybosomalne 40S S3) jest kodowane przez gen RPS3 (Gene ID: 6188) u człowieka. RPS3 (białko rybosomalne S3) koduje białko translacyjne, które należy do białka małej podjednostki rybosomalnej. Jest ono zlokalizowane na powierzchni podjednostki rybosomalnej 40s. Gen RPS3 jest mapowany na ludzki chromosom 11q13.4. Gen ten ulega ko-transkrypcji z genami małego nukleolarnego RNA U15A i U15B, które znajdują się odpowiednio w jego pierwszym i piątym intronie. Jak to jest typowe dla genów kodujących białka rybosomalne, istnieje wiele przetworzonych pseudogenów tego genu rozproszonych w genomie. Białko rybosomalne S3 należy do rodziny białek rybosomalnych S3P i wydaje się być zlokalizowane zarówno w cytoplazmie, jak i może przemieszczać się do jądra, szczególnie w odpowiedzi na uszkodzenia DNA, gdzie uczestniczy w procesach naprawy DNA. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące 2 różne izoformy. RPS3 ulega wszechobecnej ekspresji w różnych tkankach, przy czym zwykle obserwuje się wyższe poziomy ekspresji, takie jak wątroba, trzustka i jądra. RPS3 jest wielopłaszczyznowym białkiem odgrywającym kluczową rolę w funkcji rybosomalnej, naprawie DNA, apoptozie i regulacji transkrypcji. Wykazano, że białko to pełni rolę pozarebosomalną jako endonukleaza zaangażowana w naprawę uszkodzeń DNA wywołanych promieniowaniem UV. Zaobserwowano wyższy poziom ekspresji tego genu w gruczolakorakach okrężnicy i polipach gruczolakowatych w porównaniu z sąsiadującą prawidłową błoną śluzową okrężnicy. Badania sugerują, że Lnc-SNHG5 promuje progresję raka wątrobowokomórkowego poprzez szlak RPS3-NF B. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Hao. J., et al. (2023). Int J Gen Med. 16; 5651 5664)
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)