Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby w razie potrzeby umożliwić transport i przechowywanie w warunkach otoczenia, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem z myślą o efektywności energetycznej".
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1E15 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889 wykrywające ACE. Jego celem jest epitop w obrębie 25 aminokwasów od C-końcowej domeny zewnątrzkomórkowej białka.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 25 aminokwasom z C-końcowej, zewnątrzkomórkowej domeny ludzkiego ACE.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie ludzkiej tkanki nerkowej.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło ACE w lizacie ludzkiej tkanki nerkowej.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło ACE w lizatach z ludzkiej tkanki płucnej i tkanki płucnej szczura.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd ACE z co najmniej stutysięczną (100 000 razy) wyższą aktywnością niż niespecyficzny peptyd kontrolny.
Analiza immunohistochemiczna (parafinowa): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło ACE w wycinkach tkanki ludzkiej nerki.
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło ACE w wycinkach tkanki ludzkiej nerki.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Enzym konwertujący angiotensynę (UniProt: P12821, EC:3.4.15.1; znany również jako karboksypeptydaza dipeptydylowa I, kininaza II, CD143) jest kodowany przez gen ACE (znany również jako DCP, DCP1) (Gene ID: 1636) u człowieka. Enzym konwertujący angiotensynę (ACE) jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, metaloproteinazą cynkową o krytycznym znaczeniu dla regulacji ciśnienia krwi i równowagi płynów i elektrolitów. Enzym ten występuje w dwóch głównych formach: ACE1 i ACE2. ACE1, klasyczna forma, składa się z dwóch homologicznych domen, z których każda zawiera miejsce aktywne metaloproteazy wiążące cynk. Struktura ACE1 charakteryzuje się miejscem wiążącym chlorki, które wpływa na jej aktywność katalityczną. ACE2, choć wykazuje podobieństwo do ACE1 w domenie metaloproteazy, nie posiada drugiego miejsca aktywnego i funkcjonuje inaczej w procesach fizjologicznych. ACE przede wszystkim przekształca nieaktywny dekapeptyd angiotensynę I w silnie zwężający naczynia oktapeptyd angiotensynę II, regulując w ten sposób ciśnienie krwi. Angiotensyna II stymuluje również uwalnianie aldosteronu z kory nadnerczy, promując retencję sodu i dodatkowo podnosząc ciśnienie krwi. Ponadto ACE degraduje bradykininę, substancję rozszerzającą naczynia krwionośne, która moduluje wpływ układu renina-angiotensyna na ciśnienie krwi. ACE2, odwrotnie, równoważy aktywność ACE1 poprzez degradację angiotensyny II do angiotensyny 1-7, która ma działanie rozszerzające naczynia krwionośne i antyproliferacyjne. ACE ulega powszechnej ekspresji w komórkach śródbłonka płuc i nerek, śródbłonku naczyniowym, komórkach nabłonkowych i innych tkankach. ACE2 ulega również ekspresji w sercu, nerkach i jelitach, ze szczególnie wysoką ekspresją w komórkach nabłonkowych płuc i jelita cienkiego. Ekspresja enzymów ACE jest regulowana przez zapotrzebowanie fizjologiczne, a zmiany mogą wskazywać na stany patologiczne lub prowadzić do nich. ACE jest głównie enzymem związanym z błoną, ale występuje również w postaci rozpuszczalnej. Jest on głównie zlokalizowany na błonie plazmatycznej komórek śródbłonka i nabłonka. ACE2 również ma tę samą lokalizację, chociaż występuje głównie w jelitach i komórkach kanalików nerkowych. Dysregulacja aktywności ACE jest związana z kilkoma chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak nadciśnienie tętnicze, zastoinowa niewydolność serca i zawał mięśnia sercowego. Inhibitory ACE są powszechnie stosowane w leczeniu tych schorzeń. Co więcej, ACE2 zyskał znaczną uwagę ze względu na jego rolę jako receptora wejściowego dla koronawirusów SARS-CoV i SARS-CoV-2, łącząc go z chorobami takimi jak COVID-19. Dysregulacja ekspresji ACE2 jest również związana z chorobami serca i nerek.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Rekonstytucja
Odtworzyć liofilizowany osad przeciwciała za pomocą 25 μl ultraczystej wody lub soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (PBS). Zapoznaj się z naszym
protokołem rekonstytucji i szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi aplikacji w zakresie sugerowanych rozcieńczeń początkowych i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany