Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
ZRB2598
Sigma-Aldrich
Anti-BTK Antibody, clone 1F5 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
ATK, Agammaglobulinemia kinazy tyrozynowej, BPK, EC:2.7.10.2, Kinaza progenitorowa komórek B, Kinaza tyrozynowa Brutona, Kinaza tyrozynowo-białkowa BTK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F5, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 76.28 kDa
observed mol wt ~78 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
feline, monkey, bovine, porcine, canine, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... BTK(695)
Opis ogólny
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1F5 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa kinazę tyrozynową Brutona (BTK). Jego celem jest epitop w obrębie 24 aminokwasów od regionu wewnętrznego.
Immunogen
Sprzężony z KLH liniowy peptyd odpowiadający 24 aminokwasom z wewnętrznego regionu ludzkiej kinazy tyrozynowej Brutona (BTK).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting z rekombinowanym ludzkim BTK znakowanym His o pełnej długości.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło rekombinowaną ludzką BTK znakowaną His o pełnej długości.
Testowane zastosowania
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło BTK w lizatach z komórek Ramos i tkanki śledziony szczura.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło BTK w komórkach Ramos.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd BTK z KD 2,9 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunoenzymatyczna (ELISA): Seryjne rozcieńczenia z reprezentatywnej partii wykryły znakowaną His, pełnej długości, rekombinowaną ludzką BTK w teście ELISA.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Kinaza tyrozynowo-białkowa BTK (UniProt: Q06187; znana również jako EC:2.7.10.2, Agammaglobulinemia tyrosine kinase (ATK), B-cell progenitor kinase (BPK), Bruton tyrosine kinase, BTK) jest kodowana przez gen BTK (znany również jako AGMX1, ATK, BPK) (Gene ID: 695) u człowieka. BTK jest niereceptorową kinazą tyrozynową, która ulega ekspresji głównie w limfocytach B, gdzie bierze udział w rozwoju, różnicowaniu i sygnalizacji komórek B. W stanie stacjonarnym jest głównie zlokalizowana w cytoplazmie, a po zaangażowaniu receptora komórek B (BCR) przez antygen, przemieszcza się do błony plazmatycznej poprzez swoją domenę PH (aa 3-133). Jego lokalizacja w błonie plazmatycznej jest niezbędna do jego aktywacji. BTK może również przemieszczać się między jądrem a cytoplazmą, a w jej eksporcie jądrowym pośredniczy CRM1. BTK działa jako platforma łącząca różnorodne białka sygnałowe i jest zaangażowana w szlaki sygnałowe receptorów cytokinowych. Odgrywa również ważną rolę w funkcjonowaniu komórek odpornościowych odporności wrodzonej, jak i adaptacyjnej, jako składnik szlaku receptorów Toll-podobnych (TLR), który łączy TLR8 i TLR9 ze szlakiem sygnałowym NF-B. BTK jest aktywowana po jej fosforylacji. W pierwotnych komórkach B jest prawie zawsze wykrywana w stanie niefosforylowanym, katalitycznie nieaktywnym. Jednak po zaangażowaniu BCR i translokacji do błony plazmatycznej, gdzie ulega fosforylacji przy tyrozynie 551 przez LYN i SYK, po czym następuje autofosforylacja reszty tyrozyny 223, która może tworzyć miejsce dokowania dla białek zawierających SH2. Fosforylacja seryny 180 przez PKC-β prowadzi do jej translokacji z powrotem do cytoplazmy. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Mohamed, AJ., et al. (2009). Immunol. Rev. 228(1); 58-73; Horwood, NJ., et al. (2006). J. Immunol. 176(6); 3635-3641).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)