Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
ZRB2572
Sigma-Aldrich
Anti-SHIP1 Antibody, clone 1J20 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
5-fosfataza fosfatydyloinozytolu 3,4,5-trifosforanu 1, 5-fosfataza fosfatydyloinozytolu 4,5-bisfosforanu, 5′-fosfataza 1 zawierająca domenę SH2 inozytolu, EC:3.1.3.86, Fosfataza inozytolowa 1 zawierająca domenę SH2, Polifosforan-5-fosfataza inozytolu D, Polifosforan-5-fosfataza inozytolu o masie cząsteczkowej 145 kDa, SHIP-1, SIP-145, hp51CN, p150Ship
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
recombinant monoclonal
opis
clone 1J20
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 133.29 kDa
observed mol wt ~140 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... INPP5D(3635)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1J20 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa 5′-fosfatazę inozytolu 1 (SHIP1) zawierającą domenę SH2. Celuje w epitop w obrębie 22 aminokwasów w C-końcowej połowie.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 22 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiej 5′-fosfatazy inozytolu 1 (SHIP1) zawierającej domenę SH2.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek Daudi.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło SHIP1 w lizacie komórek Daudi.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło SHIP1 w lizacie komórek Ramos.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd SHIP1 z KD wynoszącym 3,8 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 µg z reprezentatywnej partii wykryło SHIP1 w milionie komórek THP-1.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło SHIP1 w wycinkach tkanki ludzkich migdałków.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło SHIP1 w komórkach Ramos.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
5-fosfataza fosfatydyloinozytolu 3,4,5-trifosforanu 1 (UniProt: Q92835; znana również jako EC:3.1.3.86, polifosforan-5-fosfataza inozytolu D, polifosforan-5-fosfataza inozytolu o masie 145 kDa, SIP-145, 5-fosfataza 4,5-bisfosforanu fosfatydyloinozytolu, 5′-fosfataza inozytolu zawierająca domenę SH2, SH2-5'-fosfataza 1, fosfataza inozytolowa 1 zawierająca domenę SH2, SHIP-1, p150Ship, hp51CN) jest kodowana przez gen INPP5D (znany również jako SHIP, SHIP1) (Gene ID: 3635) u człowieka. SHIP-1 jest fosfatazą fosfatydyloinozytolu (PtdIns), która specyficznie hydrolizuje PtdIns(3,4,5)P3 w celu wytworzenia PtdIns(3,4)P2, tym samym negatywnie regulując szlaki PI3K. Jego ekspresję obserwuje się w komórkach odpornościowych i krwiotwórczych. Jest wykrywana w około 74% niedojrzałych komórek CD34+. Jest aktywowany po translokacji do miejsc syntezy PtdIns(3,4,5)P3 w błonie. SHIP-1 działa jako negatywny regulator sygnalizacji receptora antygenu komórek B. Służy również jako negatywny regulator proliferacji / przeżywalności komórek szpikowych i chemotaksji, degranulacji komórek tucznych, homeostazy komórek odpornościowych, sygnalizacji integryny IIb/β3 w płytkach krwi i sygnalizacji JNK w komórkach B. Stwierdzono, że utrata aktywności SHIP1 powoduje konsolidację szpikową płuc i ciężki stan zapalny w jelicie krętym. Jego przejściowe zahamowanie w komórkach nowotworowych może prowadzić do aktywacji kaspazy-8 i apoptozy. Ludzki SHIP-1 zawiera N-końcową domenę SH2 (aa 5-101), która pośredniczy w interakcjach z dużą liczbą wewnątrzkomórkowych białek sygnalizacyjnych. Posiada trzy motywy oddziałujące z SH3 (aa 124-129, 969-974, 1040-1051) i dwa motywy sekwencji NPXY (aa 912-915 i 1019-1022), które znajdują się w wielu białkach fosforylowanych tyrozyną i są wymagane do specyficznego wiązania domeny PID. Opisano trzy izoformy SHIP-2, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, odtwarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Fernandez, S., et al. (2013). Ann. N Y Acad. Sci,1280(1); 6-10; Kavanaugh, WM., et al. (1996). Curr. Biol. 6(4); 438-445).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Rekonstytucja
Odtworzyć liofilizowany osad przeciwciała za pomocą 25 μl ultraczystej wody lub soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (PBS). Zapoznaj się z naszym protokołem rekonstytucji i szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi aplikacji w zakresie sugerowanych rozcieńczeń początkowych i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)