Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
ZRB2540
Sigma-Aldrich
Anti-TAOK2 Antibody, clone 1N9 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
newenhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
EC:2.7.11.1, Kinaza 1 podobna do STE20 pochodząca z prostaty, Kinaza białkowa 2 o długości tysiąca i jednego aminokwasu, Kinaza serynowo-treoninowa TAO2, Kinaza z kurczaka homolog C, PSK-1, PSK1, Pochodząca z prostaty sterylna 20-podobna kinaza 1, hKFC-C
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1N9, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 138.25 kDa
observed mol wt ~150 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... TAOK2(9344)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które należą do jednej z czterech kategorii bardziej ekologicznych produktów alternatywnych. Ten produkt został opracowany w ramach programu Design for Sustainability (DfS). Kliknij tutaj, aby wyświetlić jego kartę wyników DfS.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest zatwierdzone pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1N9 jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym 10889, które specyficznie wykrywa TAOK2. Celuje w epitop w obrębie 25 aminokwasów od N-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 25 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego TAOK2.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek MCF7.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło TAOK2 w lizacie komórek MCF7.
Testowane aplikacje
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd TAOK2 z co najmniej dziesięciotysięcznym (10 000X) wyższym stężeniem niż w przypadku niespecyficznego peptydu kontrolnego.
Analiza immunohistochemiczna (parafinowa): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło TAOK2 w skrawkach tkanki ludzkiej wątroby i w skrawkach tkanki ludzkiej kory mózgowej.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Kinaza serynowo-treoninowa TAO2 (UniProt: Q9UL54; znana również jako EC:2.7.11.1, Kinase from chicken homolog C, hKFC-C, Prostate-derived sterile 20-like kinase 1, PSK-1, PSK1, Prostate-derived STE20-like kinase 1, Thousand and one amino acid protein kinase 2) jest kodowana przez gen TAOK2 (znany również jako KIAA0881, MAP3K17, PSK, PSK1) (Gene ID: 9344) u człowieka. Kodowana kinaza należy do rodziny białek MAP Kinase Kinase (MAPKK). Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 16p11.2, regionie związanym z podatnością na zaburzenia ze spektrum autyzmu i schizofrenię. Kodowane białko moduluje transkrypcję genów poprzez aktywację szlaków kinazy aktywowanej mitogenami (MAP), takich jak JNK, p38 lub kinazy regulowanej sygnałem zewnątrzkomórkowym. Funkcjonuje w regulacji cytoszkieletu aktynowego w komórkach nieneuronalnych poprzez aktywację JNK. Jest to wieloprzepustowe białko błonowe i zawiera konserwatywną domenę kinazy białkowej (aa 28-281) na N-końcu i trzy domeny cewek spiralnych. TAOK2 ulega wszechobecnej ekspresji, z wyższym poziomem ekspresji w jądrach i mózgu. Lokalizuje się głównie w cytoplazmie, ale znajduje się również w jądrze i jest związany z aparatem Golgiego. W neuronach TAOK2 (izoforma 2) jest zlokalizowany w dendrytach i synapsach. Wiadomo, że cztery izoformy TAOK2 są wytwarzane przez alternatywny splicing. Regulacja w dół TAOK2 hamuje tworzenie podstawowych dendrytów i wydłużanie aksonów. Dlatego odgrywa ważną rolę w tworzeniu dendrytów podstawy w korze nowej. Mutacje lub dysregulacja TAOK2 są powiązane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) i niepełnosprawnością intelektualną. Wiadomo również, że TAOK2 jest związany z chorobą Spondylocostal dysostosis 5 i może odgrywać rolę w stanach neurodegeneracyjnych. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, odtwarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)