ZRB2520
Anti-PKD/PKCμ Antibody, clone 1C11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
EC:2.7.11.13, Protein kinase C mu type, Protein kinase D, Serine/threonine-protein kinase D1, nPKC-D1, nPKC-mu
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C11, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 101.70 kDa
observed mol wt ~115 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgGκ
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... PRKD1(5587)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in lysate from LNCaP cells.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution of this antibody detected PKD/PKC in lysate from LNCaP cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected PKD/PKC in lysate from HuH-7 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound with PKD/PKC peptide with at least ten thousand-fold (10,000X) higher than with non-specific control peptide.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected PKD/PKC in LNCaP cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected PKD/PKC in human cerebral cortex tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)