Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
ZRB2393
Sigma-Aldrich
Anti-p-eIF4G1 (Ser1108) Antibody, clone 4G7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 4 gamma 1, eIF-4-gamma 1, eIF-4G 1, eIF-4G1, p220
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
recombinant monoclonal
opis
clone 4G7
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 175 kDa
observed mol wt ~240 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... EIF4G1(1981)
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 4G7 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa czynnik inicjacji translacji eukariotycznej 4 gamma 1 (eIF4G1) fosforylowany na serynie 1108.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 14 aminokwasom otaczającym fosfoserynę 1108 z wewnętrznego regionu ludzkiego czynnika inicjacji translacji eukariotycznej 4 gamma 1 (eIF4G1), izoforma 3.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:100 tego przeciwciała wykryło fosfo-eIF4G1 (Ser1108) w lizacie komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-eIF4G1 (Ser1108) w lizacie z ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC).
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-eIF4G1 (Ser1108) w komórkach PC12 poddanych działaniu NGF.
Test inhibicji peptydowej: Wykrywaniu pasma docelowego w lizacie z komórek PC12 poddanych działaniu NGF zapobiegało wstępne zablokowanie reprezentatywnej partii fosfopeptydem immunogenu, ale nie odpowiadającym mu niefosfopeptydem.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 4 gamma 1 (UniProt: Q04637-3; znany również jako eIF-4-gamma 1, eIF-4G 1, eIF-4G1, p220) jest kodowany przez gen EIF4G1 (znany również jako EIF4F, EIF4G, EIF4GI) (Gene ID: 1981) u człowieka. eIF4G1 jest składnikiem kompleksu eIF4F, który bierze udział w rozpoznawaniu czapeczki mRNA, zależnym od ATP odwijaniu 5′-końcowej struktury drugorzędowej i rekrutacji mRNA do rybosomu. Służy jako rusztowanie do montażu składników kompleksu EIF4F, który rozpoczyna translację zależną od czapeczki. Kompleks ten odgrywa również rolę w onkogenezie. Zwiększona ekspresja EIF4G1 została powiązana z niższą medianą przeżycia pacjentów z wieloma nowotworami. Zablokowanie eIF4G1 w komórkach raka prostaty zmniejsza poziom cykliny D1 i białka p-Rb oraz powoduje opóźnienie cyklu komórkowego i zmniejsza żywotność komórek, proliferację i migrację. eIF4G1 służy jako substrat dla PKC, a jego fosforylacja przy serynie 1186 indukuje jego wiązanie z kinazą 1 oddziałującą z kinazą białkową aktywowaną mitogenami (Mnk1). Opisano osiem izoform eIF4G1, które są wytwarzane przez alternatywne splicing i alternatywną inicjację. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Jaiswal, PK., et al. (2019). Cancer Cell Int. 19; Artykuł 224; Jaiswal, PK., et al. (2018). Sci. Rep. 8; Artykuł 7459; Dobrikov, M., et al. (2011). Mol. Cell. Biol. 31(14); 2947-2959).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)