Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
ZRB2351
Sigma-Aldrich
Anti-USP11 Antibody, clone 1E15 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
EC:3.4.19.12, Enzym deubikwitynujący 11, Hydrolaza 11 końca karboksylowego ubikwityny, Proteaza 11 przetwarzająca specyficznie ubikwitynę, Tioesteraza ubikwityny 11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E15, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... USP11(8237)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1E15 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa ubikwitynową hydrolazę karboksy-końcową 11 (USP11). Celuje w epitop w obrębie 25 aminokwasów od N-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 25 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiej hydrolazy karboksy-końcowej ubikwityny 11 (USP11).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HepG2.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło USP11 w lizacie komórek HepG2.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło USP11 w lizacie komórek HeLa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło USP11 w skrawkach tkanki ludzkiej kory mózgowej.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd USP11 z KD wynoszącym 1,0 x 10-12 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 11 (UniProt: P51784; znana również jako EC:3.4.19.12, Deubiquitinating enzyme 11, Ubiquitin thioesterase 11, Ubiquitin-specific-processing protease 11) jest kodowana przez gen USP11 (znany również jako UHX1) (Gene ID: 8237) u człowieka. USP11 jest monomerycznym białkiem z rodziny peptydaz C19, które może usuwać sprzężoną ubikwitynę z białek docelowych i łańcuchów poliubikwitynowych. Jest zlokalizowana głównie w jądrze, a tylko znikoma jej część znajduje się w cytoplazmie. Hamuje degradację białek docelowych przez proteasom. Bierze udział w regulacji wielu procesów w komórkach, w tym cyklu komórkowego, naprawy DNA, rozwoju nowotworów i sygnalizacji. Działa również jako regulator chromatyny poprzez swoje powiązanie z wielobiałkowym kompleksem PRC1 podobnym do grupy Polycomb (PcG); może 12211 poprzez deubikwitynację składników kompleksu podobnego do PRC1. Według doniesień deubikwitynuje i stabilizuje NRF2, regulując w ten sposób proliferację komórek i ferroptotyczną śmierć komórek. Wiadomo, że pozbawienie USP11 hamuje proliferację komórek i indukuje ferroptotyczną śmierć komórek z powodu stresu wywołanego przez ROS, który może być w dużej mierze zniesiony przez nadekspresję NRF2. Jego domena USP jest zlokalizowana w aminokwasach 309-930. USP11 rozszczepia preferencyjnie łańcuchy ubikwityny związane z lizyną 6 i lizyną 63 i wykazuje niższą aktywność z łańcuchami ubikwityny związanymi z lizyną 11 i lizyną 33 oraz wyjątkowo niską aktywność z łańcuchami ubikwityny związanymi z lizyną 27, 29 i 48. Dysregulację USP11 obserwuje się w kilku ludzkich nowotworach, w tym czerniaku, glejaku, raku jelita grubego i raku szyjki macicy. Doniesiono, że promuje on nowotworzenie poprzez stabilizację komórkowego inhibitora białka apoptozy 2 w raku okrężnicy i czerniaku, jednak może również hamować nowotworzenie poprzez stabilizację homologu PTEN w raku prostaty. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, 4595, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Guo, T., et al. (2022). J. Oncol. 2022; ID artykułu 9963905; Meng, C., et al. (2021). Oncogene. 40(9); 1706-1720; Harper, S., et al. (2014). Biochemistry. 53(18); 2966-2978).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Rekonstytucja
Odtworzyć liofilizowany osad przeciwciała za pomocą 25 μl ultraczystej wody lub soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (PBS). Zapoznaj się z naszym protokołem rekonstytucji i szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi aplikacji w zakresie sugerowanych rozcieńczeń początkowych i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
ACT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Affinity is a trademark of Mine Safety Appliances Co.
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)