ZRB2334
Anti-DYNLL1/PIN Antibody, clone 4B19 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
8 kDa dynein light chain, DLC8, Dynein light chain 1, cytoplasmic, Dynein light chain LC8-type 1, PIN, Protein inhibitor of neuronal nitric oxide synthase
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B19, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 10.37 kDa
observed mol wt ~24 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... DYNLL1(8655)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting with His/ABP-tagged recombinant fragment of Human DYNLL1.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected His/ABP-tagged recombinant fragment of Human DYNLL1.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected DYNLL1/PIN in Human liver tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected DYNLL1/PIN in MCF-7 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound recombinant fragment of DYNLL1/PIN with a KD of 2.8 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1