ZRB2307
Anti-HIF-1α Antibody, clone 2B14 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
ARNT-interacting protein, BHLHE78, Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP1, Class E basic helix-loop-helix protein 78 (bHLHe78), HIF-1-alpha, HIF1-alpha, MOP1, Member of PAS protein 1, PAS domain-containing protein 8, PASD8
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B14, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 92.67 kDa
observed mol wt ~100 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgGκ
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... HIF1A(3091)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate treated with deferoxamine.
A 1:10,000 dilution of this antibody detected HIF-1 in lysate from HeLa cells treated with deferoxamine (260 M, 24 h).
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected HIF-1 in human kidney tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound HIF-1 peptide with at least one thousand-fold (1,000X) higher than with non-specific control peptide.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected HIF-1 in Jurkat cells (-/+ Hypoxia, 4 h).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2