Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
ZRB2245
Sigma-Aldrich
Anti-ZRSR2 Antibody, clone 1G16 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Antygen raka nerki NY-REN-20, Białko związane z U2AF35, Motyw palca cynkowego typu CCCH wiążący RNA i białko bogate w serynę/argininę 2, U2 małe jądrowe rybonukleoproteiny czynnik pomocniczy 35 kDa białko związane z podjednostką 2, U2(RNU2) mały jądrowy czynnik pomocniczy RNA 1-podobny 2, URP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G16, recombinant monoclonal
opis
1G16 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 58.05 kDa
observed mol wt ~58 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... ZRSR2(8233)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1G16 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa ZRSR2. Celuje w epitop w obrębie 16 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 16 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego ZRSR2.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HepG2.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło ZRSR2 w lizacie komórek HepG2.
Testowane aplikacje
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło ZRSR2 w komórkach HepG2.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd ZRSR2 z KD 6,6 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło ZRSR2 w wycinkach tkanki ludzkiej nerki.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
U2 mały jądrowy czynnik pomocniczy rybonukleoproteiny 35 kDa białko związane z podjednostką 2 (UniProt: Q15696; znane również jako palec cynkowy typu CCCH, motyw wiążący RNA i białko bogate w serynę/argininę 2, antygen raka nerki NY-REN-20, U2(RNU2) mały jądrowy czynnik pomocniczy RNA 1-podobny 2, białko związane z U2AF35, URP) jest kodowane przez gen ZRSR2 (znany również jako U2AF1-RS2, U2AF1L2, U2AF1RS2, URP) u człowieka (Gene ID: 8233). ZRSR2 jest białkiem o szerokiej ekspresji, które służy jako niezbędny czynnik splicingowy zaangażowany w rozpoznawanie 3′ miejsca splicingu jako składnik zarówno głównych, jak i mniejszych spliceosomów, które pośredniczą odpowiednio w splicingu intronów typu U2 (głównych) i typu U12 (mniejszych). Jest rekrutowany do pre-mRNA U12 w sposób zależny od ATP i jest wymagany do złożenia pre-spliceosomu, prekursora innych kompleksów spliceosomalnych. W przypadku intronów typu U2 jest on selektywnie i specyficznie wymagany do drugiego etapu splicingu. Komórki pozbawione ZRSR2 wykazują zmniejszony potencjał proliferacyjny i różne zmiany w różnicowaniu szpikowym i erytroidalnym in vitro. Somatyczne mutacje utraty funkcji w ZRSR2 są zgłaszane u około 5% osób z zespołem mielodysplastycznym. Niektóre mutacje są również związane z innymi chorobami hematologicznymi, takimi jak przewlekła białaczka mielomonocytowa, niedokrwistość oporna na leczenie z pierścieniowymi sideroblastami, wtórna ostra białaczka szpikowa i blastyczny nowotwór plazmacytoidalnych komórek dendrytycznych. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Weinstein, R., et al. (2022). Int. J. Mol. Sci. 23(18); 10668; Madan, V., et al. (2015). Nat. Commun. 6: Artykuł 6042; Shen, H., et al. (2010). Genes Dev. 24(21); 2389-2394).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)