ZRB2197
Anti-VPS35 Antibody, clone 1C7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Vacuolar protein sorting-associated protein 35;hVPS35;Maternal-embryonic 3,Vesicle protein sorting 35
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C7, recombinant monoclonal
opis
1C7 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 91.71 kDa
observed mol wt ~80 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
feline, horse, monkey, bovine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VPS35(55737)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in C6 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected VPS35 in C6 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected VPS35 in lysates from A549 and Raji cells and Mouse brain tissue.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound VPS35 peptide with a KD of 6.9 x10-6 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected VPS35 in human colon and human cerebral cortex tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected VPS35 in A549 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in C6 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected VPS35 in C6 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1