ZRB2085
Anti-SLC13A5 Antibody, clone 1D4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Na(+)/citrate cotransporter, NaCT, Sodium-coupled citrate transporter, Sodium-dependent citrate transporter, Solute carrier family 13 member 5
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D4, recombinant monoclonal
opis
1D4 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 63.06 kDa
observed mol wt ~48 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... SLC13A5(284111)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Mouse liver tissue lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected SLC13A5 in Mouse liver tissue lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected SLC13A5 in Human liver tissue lysates and His/ABP-tagged recombinant fragment of Human SLC13A5.
ELISA Analysis: A serial of dilutions from a representative lot detected recombinant Human SLC13A5.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected SLC13A5 in HepG2 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SLC13A5 in Human liver tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound SLC13A5 peptide with a KD of 1.5 x 10-6 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)