Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
ZRB2045
Sigma-Aldrich
Anti-UBC9/UBE2I Antibody, clone 2H5 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Enzym sprzęgający SUMO UBC9; Transferaza E3 SUMO typu RING UBC9; Ligaza białek SUMO; Białko nośnikowe ubikwityny 9; Białko nośnikowe ubikwityny I; Enzym sprzęgający ubikwitynę E2 I
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H5, recombinant monoclonal
opis
2H5 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 18.01 kDa
observed mol wt ~18 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
monkey, human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBE2I(7329)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj , aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 2H5 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa UBC9/UBE2I.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany His odpowiadający 145 aminokwasom (aa 2-146) ludzkiego UBC9.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek Jurkat.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło UBC9/UBE2I w lizacie komórek Jurkat.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło UBC9/UBE2I w lizatach komórek U251 MG, NIH3T3 i COS-7.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło UBC9/UBE2I w skrawkach tkanki ludzkiego jajowodu.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała rekombinowany fragment UBC9/UBE2I z KD 4,0 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło UBC9/UBE2I w komórkach Jurkat.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Enzym sprzęgający SUMO UBC9 (UniProt: P63279; znany również jako RING-type E3 SUMO transferase UBC9, SUMO-protein ligase, Ubiquitin carrier protein 9, Ubiquitin carrier protein I, Ubiquitin-conjugating enzyme E2 I) jest kodowany przez gen UBE2I (znany również jako UBC9, UBCE9) (Gene ID: 7329) u człowieka. SUMOylacja jest procesem, który dodaje mały modyfikator podobny do ubikwityny (SUMO) polipeptyd do grupy -aminowej reszty lizyny białek. UBC9 jest ligazą 2 enzymu sprzęgającego SUMO, która ulega ekspresji w wielu tkankach, w tym w sercu, mięśniach szkieletowych, trzustce, nerkach, wątrobie, płucach, łożysku, mózgu, jądrach i grasicy. Akceptuje SUMO1, SUMO2, SUMO3, SUMO4 i SUMO1P1/SUMO5 z kompleksu UBLE1A-UBLE1B E1 i katalizuje ich kowalencyjne przyłączenie do innych białek za pomocą ligazy E3. Może katalizować tworzenie łańcuchów poli-SUMO. Jego domena UBC jest zlokalizowana w aminokwasach 4-157. Stwierdzono, że sumoiluje p53/TP53 przy lizynie 386. Wykazano, że jego ekspresja wzrasta podczas przeprogramowywania mysich zarodkowych fibroblastów (MEF) w indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (iPS), a jego supresja hamuje indukcję komórek iPS. Zablokowanie UBC9 zmniejsza ekspresję Nanog, Klf4, Oct4 i Sox2 w embrionalnych komórkach macierzystych. UBC9 odgrywa również rolę kardioprotekcyjną i wykazano, że poprawia czynność serca i łagodzi przebudowę lewej komory po zawale mięśnia sercowego. Fosforylacja seryny 71 UBC9 zwiększa jego aktywność SUMOylacji. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Xiao, Q., et al. (2020). Front. Pharmacol. 11; 561306; Tahmasebi, S., et al. (2014). Stem Cells. 32(4); 1012-1020; Gupta, MK., et al. (2014). Cir. Res. 115(8); 721-729).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)