Merck
Wszystkie zdjęcia(13)
Kluczowe dokumenty
ZRB1979
Sigma-Aldrich
Anti-Lck Antibody, clone 2B20 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Kinaza białkowo-tyrozynowa Lck; EC:2.7.10.2; Leukocytarna C-końcowa kinaza Src; LSK; Kinaza białkowo-tyrozynowa specyficzna dla komórek limfocytów; Białko YT16; Protoonkogen Lck; Kinaza białkowo-tyrozynowa specyficzna dla komórek T; p56-LCK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B20, recombinant monoclonal
opis
2B20 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 58.0 kDa
observed mol wt ~55 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LCK(3932)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 2B20 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa kinazę tyrozynowo-białkową Lck. celuje w epitop w obrębie 20 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 20 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiej kinazy tyrozynowo-białkowej Lck.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek Ramos.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło Lck w lizacie komórek Ramos.
Testowane aplikacje
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Lck w wycinkach tkanki ludzkich migdałków.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd Lck z KD wynoszącym 1,0 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 μg z reprezentatywnej partii wykryło Lck w milionie komórek Jurkat.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Lck w linii komórkowej Jurkat.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane przez Western Blotting w lizacie komórek Ramos.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło Lck w lizacie komórek Ramos.
Opis wartości docelowych
Kinaza białkowo-tyrozynowa Lck (UniProt: P06239; znana również jako EC:2.7.10.2, Leukocyte C-terminal Src kinase, LSK, Lymphocyte cell-specific protein-tyrosine kinase, Protein YT16, Proto-oncogene Lck, T cell-specific protein-tyrosine kinase, p56-LCK) jest kodowana przez gen LCK (Gene ID: 3932) u człowieka. Lck jest niereceptorową kinazą tyrozynową, która ulega specyficznej ekspresji w komórkach limfoidalnych. Odgrywa istotną rolę w selekcji i dojrzewaniu rozwijających się komórek T w grasicy, a także odgrywa rolę w funkcjonowaniu dojrzałych komórek T. Jego domena kinazy białkowej jest zlokalizowana w aminokwasach 245-498. Stwierdzono, że konstytutywnie wiąże się z cytoplazmatycznym regionem receptorów CD4 i CD8. Odgrywa również rolę w sygnalizacji związanej z receptorem antygenowym komórek T (TCR). Asocjacja TCR z kompleksem MHC związanym z antygenem peptydowym ułatwia interakcję CD4 i CD8 odpowiednio z cząsteczkami MHC klasy II i klasy I. Powoduje to rekrutację Lck w pobliże kompleksu TCR/CD3, gdzie Lck może fosforylować reszty tyrozynowe w obrębie motywów aktywacji opartych na tyrozynie immunoreceptora (ITAM) cytoplazmatycznych ogonów łańcuchów TCR i podjednostek CD3, co inicjuje sygnalizację TCR/CD3. Po stymulacji TCR rekrutuje kinazę tyrozynową ZAP70, która ulega fosforylacji i aktywacji przez Lck. Następnie rekrutowana jest duża liczba cząsteczek sygnałowych, co ostatecznie prowadzi do produkcji limfokin. Autofosforylacja Lck na tyrozynie 394 zwiększa jego aktywność enzymatyczną, podczas gdy fosforylacja na tyrozynie 505 przez C-końcową kinazę Src (CSK) powoduje zmniejszenie jego aktywności. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Rossy, J., et al. (2012). Front. Immunol. 3; 167; Bergman, M., et al. (1992). EMBO J. 11(8); 2919-2924).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Rekonstytucja
Odtworzyć liofilizowany osad przeciwciała za pomocą 25 μl ultraczystej wody lub soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (PBS). Zapoznaj się z naszym protokołem rekonstytucji i szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi aplikacji w zakresie sugerowanych rozcieńczeń początkowych i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)