ZRB1928
Anti-Nibrin/NBS1 Antibody, clone 3L23 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Cell cycle regulatory protein p95, NBS, NBS1, Nijmegen breakage syndrome protein 1, hNbs1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3L23, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 84.96 kDa
observed mol wt ~85 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... NBN(4683)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in nuclear extract from HeLa cells.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected Nibrin/NBS1 in nuclear extract from HeLa cells.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Nibrin/NBS1 in HeLa cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Nibrin/NBS1 protein with at least one thousand-fold (1,000X) higher than with non-specific GST control.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Nibrin/NBS1 in human testis tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2