ZRB1920
Anti-Nanog Antibody, clone 4D17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Homeobox protein NANOG;ES cell-associated protein 4;Early embryo specific expression NK-type homeobox protein;Homeobox transcription factor Nanog
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D17, recombinant monoclonal
opis
4D17 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 31.86 kDa
observed mol wt ~37 and 32 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Nanog(71950)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in E14-TG2a cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Nanog in E14-TG2a cell lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Nanog in Mouse embryonic stem cell lysates.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Nanog in mouse testis tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Nanog in E14-TG2a cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1