Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
ZRB1908
Sigma-Aldrich
Anti-ATG12 Antibody, clone 1H18 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko podobne do ubikwityny ATG12; Białko związane z autofagią 12; Białko podobne do APG12
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H18, recombinant monoclonal
opis
1H18 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 15.11 kDa
observed mol wt ~52 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATG12(9140)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1H18 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa ATG12. Celuje w epitop w obrębie 18 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 18 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiego ATG12.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HepG2.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło ATG12 w lizacie komórek HepG2.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło ATG12 w lizatach z komórek A431, C6, HeLa i tkance mózgowej szczura.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło ATG12 w komórkach HeLa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło ATG12 w wycinkach tkanek ludzkiego jelita cienkiego.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała ATG12 z KD wynoszącym 2,0 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Białko podobne do ubikwityny ATG12 (UniProt: O94817; znane również jako białko związane z autofagią 12, podobne do APG12) jest kodowane przez gen ATG12 (znany również jako APG12, APG12L) (identyfikator genu 9140) u człowieka. Autofagia, wysoce regulowany homeostatyczny proces degradacji, pozwala komórkom na realokację składników odżywczych z mniej ważnych do bardziej istotnych procesów w ekstremalnych warunkach głodu. Autofagia zapobiega również gromadzeniu się uszkodzonych białek i organelli, które powodują przewlekłe uszkodzenia tkanek i choroby. Jest to proces wielofazowy, w którym w początkowej fazie komórka wyczuwa sygnały uwalniane w odpowiedzi na brak składników odżywczych, niedotlenienie lub inne formy stresu. Druga faza obejmuje tworzenie fagoforu. Kompleks ULK1,2/Atg13 katalizuje rusztowanie kompleksów białkowych Atg na błonie fagoforu. W trzeciej fazie następuje wydłużenie fagoforu w celu utworzenia autofagosomu, w którym pośredniczą dwa systemy koniugacji białek. ATG12 odgrywa kluczową rolę podczas tworzenia autofagosomu. Ulega koniugacji z ATG5, w której pośredniczy ATG7, enzym podobny do ubikwityny E1, oraz ATG10, enzym podobny do ubikwityny E2, w sposób zależny od ATP. Koniugat ATG12-ATG5, który działa jako czynnik autofagii, wykazuje aktywność podobną do ligazy E3, która ułatwia lipidację członków rodziny LC3. Kompleks ATG12-ATG5 oddziałuje z ATG16L1, tworząc kompleks ATG12-ATG5-ATG16L1. Kompleks ten sprzęga fosfatydyloetanoloaminę (PE) z białkiem związanym z mikrotubulami 1A/1B łańcucha lekkiego 3 (LC3), tworząc koniugat LC3-PE (znany jako LC3-II). LC3-II jest rekrutowany do błon autofagosomalnych i jest przenoszony do światła autolizosomalnego, gdzie ulega degradacji. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Otomo, C., et al. (2013). Nat. Struct. Mol. Biol. 20(1); 59-66).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)