Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
ZRB1854
Sigma-Aldrich
Anti-Rictor Antibody, clone 1K9 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1K9, recombinant monoclonal
opis
1K9 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 192.22 kDa
observed mol wt ~230 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
porcine, monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RICTOR(253260)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1K9 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa Rictor. Celuje w epitop w obrębie 22 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 22 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego Rictora.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HEK293.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło Rictor w lizacie komórek HEK293.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Rictor w lizacie komórek MDA-MB-231.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała Rictor z KD wynoszącym 1,1 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Rictor w ludzkich skrawkach tkanki okrężnicy.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Niewrażliwy na rapamycynę towarzysz mTOR (UniProt: Q6R327; znany również jako homolog AVO3, hAVO3, Rictor) jest kodowany przez gen RICTOR (znany również jako KIAA1999) (Gene ID: 253260) u ludzi. Ssaczy cel rapamycyny (mTOR) jest ewolucyjnie konserwowaną kinazą serynowo-treoninową, która działa jako czujnik składników odżywczych i reguluje transdukcję sygnału czynnika wzrostu i metabolizm komórkowy. Jest ważnym regulatorem syntezy białek, inicjacji translacji, transkrypcji białek rybosomalnych oraz syntezy rRNA i tRNA. Komórkowy mTOR składa się z dwóch dużych kompleksów białkowych, znanych jako mTORC1 i mTORC2. Kompleks mTORC1 jest wrażliwy na rapamycynę i składa się z mTOR, Raptor i mLST8 oraz dwóch negatywnych regulatorów, PRAS40 i DEPTOR. Jednostka Raptor służy jako białko rusztowania do łączenia interakcji między mTOR i jego substratami. Kompleks mTORC2, który jest niewrażliwy na rapamycynę, zawiera mTOR, Rictor, Sin1 i mLST8, Protor, Hsp70 i DEPTOR. Kompleks ten odgrywa rolę w organizacji cytoszkieletu aktyny i fosforyluje Akt na Ser473 w celu jego pełnej aktywacji. Wykazano, że Rictor jest niezbędny do fosforylacji Akt na Ser 473. Niewrażliwość mTORC2 na rapamycynę wynika z obecności Rictora. Rictor może być fosforylowany przy Thr 1135 przez kinazę B1 białka rybosomalnego S6 (RPS6KB1), co prowadzi do zahamowania transdukcji sygnału mTORC2 i Akt1. Zmiany w genie RICTOR zostały zidentyfikowane w nowotworach piersi, trzustki, okrężnicy i płuc. Rictor jest również zaangażowany w progresję guza poprzez regulację mikrośrodowiska guza poprzez angiogenezę i przebudowę zrębu. W guzach trzustki wykazano, że blokada Rictor hamuje ekspresję HIF-1 i zmniejsza poziom VEGF-A. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Jebali, A., and Dumaz, N. (2018). Mol. Cancer. 17; Artykuł 39; Schmidt, KM., et al. (2017). Oncotarget. 8(15); 24491-24505).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.