ZRB1836
Anti-Histone H3-Lys9me2 Antibody, clone 2J13 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
H3K9me2;Histone H3-Lys9me2
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2J13, recombinant monoclonal
opis
2J13 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 15.4 kDa
observed mol wt ~16 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
dimethylation (Lys9)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in C6 cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected Di-Methyl-Histone H3-Lys9 (H3K9me2) in C6 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Histone H3-Lys9me2 in acid extracts of HL-60 and HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Histone H3-Lys9me2 in C6 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Histone H3-Lys9me2 in human liver tissue sections.
Peptide Inhibition Assay: Target band detection in acid extract of HeLa cells was prevented by pre-blocking of a representative lot with di-methylated Histone H3-Lys9 peptide, but not the corresponding non-methylated Histone H3-Lys9 peptide.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1