Merck
Wszystkie zdjęcia(17)
Kluczowe dokumenty
ZRB1727
Sigma-Aldrich
Anti-Cytokeratin 18 Antibody, clone 1G20 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Wybierz wielkość
25 μL
924,00 zł
4 X 25 μL
1900,00 zł
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
924,00 zł
4 X 25 μL
1900,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G20, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 48.06 kDa
observed mol wt ~48 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT18(3875)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1G20 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa cytokeratynę-18. Celuje w epitop w obrębie 25 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 25 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiej cytokeratyny-18.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek MCF7.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło cytokeratynę 18 w lizacie komórek MCF7.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Cytokeratynę 18 w lizatach komórek A431, Raw264.7 i EL4.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Cytokeratynę 18 w skrawkach tkanki ludzkiej wątroby.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Cytokeratynę 18 w komórkach MCF7.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała cytokeratynę 18 z KD wynoszącym 3,2 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 μg z reprezentatywnej partii wykryło cytokeratynę 18 w milionie komórek A431.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Keratyna, cytoszkielet typu I 18 (UniProt: P05783; znana również jako białko 46 genu indukującego proliferację komórek, cytokeratyna-18, CK-18, keratyna-18, K18) jest kodowana przez gen KRT18 (znany również jako CYK18, PIG46) (identyfikator genu: 3875) u człowieka. Cytokeratyna-18 (CK-18) jest białkiem typu I, kwaśnym, pośrednim filamentem, który ulega ekspresji w jednowarstwowych tkankach nabłonkowych. Jej ekspresję obserwuje się w komórkach nabłonkowych żołądka, dwunastnicy, jelita krętego, okrężnicy, łożyska i wątroby. Większą częstość pozytywnych wyników CK-18 obserwuje się w gruczolakorakach płuc, jelita cienkiego, prostaty, trzustki i węzłów chłonnych raka piersi. Tworzy heteropolimery ze współeksprymowanym komplementarnym partnerem keratynowym CK-8 typu II, który łączy się w filamenty keratynowe. Bierze udział w wychwycie kompleksów trombina-antytrombina przez komórki wątroby. Po fosforylacji odgrywa rolę w reorganizacji filamentów. Jest proteolitycznie rozszczepiany przez kaspazy podczas apoptozy i nekrozy komórek nabłonkowych, a to rozszczepienie zachodzi przy Asp-238. Wykazano, że fosforylacja cytokeratyny-18 w serynie 33 wzrasta podczas mitozy w hodowanych komórkach i regenerującej się wątrobie. Fosforylacja seryny 33 jest uważana za niezbędną dla jej powiązania z białkami 14-3-3 i odgrywa rolę w organizacji i dystrybucji keratyny. Cytokeratyna-18 może ulegać O-glikozylacji, co powoduje jej zwiększoną rozpuszczalność i zmniejszenie stabilności. Wiadomo, że mutacje w genie KRT18 powodują marskość wątroby charakteryzującą się ciężkim panlobularnym obrzękiem komórek wątroby z tworzeniem ciał Mallory'ego, wyraźnym zwłóknieniem okołokomórkowym i wyraźnymi złogami miedzi. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Menz, A., et al. (2021). Mol. Med. 27(1); Numer artykułu: 16; Cheng, Y., et al. (2019). Oncol. Rep. 42(1); 301-312).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)