ZRB1580
Anti-phospho-GSK-3α Ser21 Antibody, clone 1E22 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Kinaza syntazy glikogenu-3 alfa
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E22, recombinant monoclonal
recombinant monoclonal
opis
1E22 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 50.98 kDa
observed mol wt ~50 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
feline, canine, monkey, bovine, rat, horse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
peptide synthesis: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer21)
informacje o genach
human ... GSK3A(2931)
Opis ogólny
Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie z komórek HEK293 poddanych działaniu EGF.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło fosforylację GSK-3a na serynie 21 w lizacie komórek HEK293 głodzonych przez noc i traktowanych naskórkowym czynnikiem wzrostu (50 ng/ml; 10 min.).
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-GSK-3a-Ser21 w lizacie z komórek NIH3T3 poddanych działaniu PDGF.
Test inhibicji peptydowej:: Wykrywanie pasma docelowego w lizacie z komórek HEK293 traktowanych naskórkowym czynnikiem wzrostu (50 ng/ml; 10 min) było uniemożliwione przez wstępne zablokowanie reprezentatywnej partii fosfopeptydem immunogenu, ale nie odpowiadającym mu niefosfopeptydem.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-GSK-3a-Ser21 w wycinkach tkanki ludzkiego raka piersi.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-GSK-3a-Ser21 w linii komórkowej Hek293 poddanej działaniu EGF.
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 μg z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-GSK-3a-Ser21 w komórkach HEK293 poddanych działaniu EGF.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)