Merck
Wszystkie zdjęcia(13)
Kluczowe dokumenty
ZRB1255
Sigma-Aldrich
Anti-CD8β Antibody, clone 1H21 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H21, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 23.72 kDa
observed mol wt ~34 kDa
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Dowiedz się więcej o ZooMAb tutaj..
Specyficzność
Klon 1H21 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa łańcuch beta ludzkiej glikoproteiny powierzchniowej limfocytów T CD8 (CD8β). Celuje w epitop w obrębie 13 aminokwasów z domeny zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 13 aminokwasom z zewnątrzkomórkowej domeny łańcucha beta ludzkiej glikoproteiny powierzchniowej limfocytów T CD8 (CD8β).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek PBMC.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło CD8β w lizacie komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC).
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło CD8β w lizatach ludzkich tkanek grasicy i śledziony.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło CD8β w skrawkach tkanki ludzkiej grasicy.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd CD8β z KD wynoszącym 1,0 x 10-12 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 βg z reprezentatywnej partii wykrył CD8β w milionie komórek Hut78.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło CD8β w komórkach Jurkat.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anty-CD8β, klon 1H21 10889, nr kat. ZRB1255, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko CD8β i jest testowane do stosowania w testach wiązania powinowactwa, cytometrii przepływowej, immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Łańcuch beta glikoproteiny powierzchniowej komórek T CD8 (UniProt: P10966; znany również jako CD8b) jest kodowany przez gen CD8B (znany również jako CD8B1) (identyfikator genu: 926) u człowieka. CD8β jest jednoprzebiegową glikoproteiną błonową typu I, która odgrywa istotną rolę w odpowiedzi immunologicznej i pełni wiele funkcji w odpowiedzi zarówno na zewnętrzne, jak i wewnętrzne przestępstwa. Jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-21), który jest następnie odcinany w celu wygenerowania dojrzałej formy zawierającej domenę zewnątrzkomórkową (aa 22-170), domenę transbłonową (aa 171-191) i domenę cytoplazmatyczną (aa 192-210). Opisano osiem różnych izoform CD8β, które są generowane przez alternatywny splicing. Izoformy 1,3,5,6,7,8 ulegają ekspresji zarówno w grasicy, jak i obwodowych limfocytach T CD8+. Do wydajnej ekspresji na powierzchni komórki wymaga CD8a jako partnera, a heterodimer CD8a/CD8β lokalizuje się w tratwach lipidowych dzięki palmitoilacji cytoplazmatycznego ogona CD8β. W limfocytach T funkcjonuje przede wszystkim jako koreceptor dla kompleksu cząsteczka:peptyd MHC klasy I. Antygeny prezentowane przez peptydy klasy I pochodzą z białek cytozolowych, podczas gdy klasa II pochodzi z białek zewnątrzkomórkowych. Oddziałuje jednocześnie z receptorem komórek T (TCR) i białkami MHC klasy I prezentowanymi przez komórki prezentujące antygen (APC). Z kolei rekrutuje kinazę Src LCK w pobliże kompleksu TCR-CD3. Po rekrutacji LCK inicjuje różne wewnątrzkomórkowe szlaki sygnałowe poprzez fosforylację różnych substratów, co ostatecznie prowadzi do produkcji limfokin, ruchliwości, adhezji i aktywacji cytotoksycznych limfocytów T. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)