Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
ZRB1080
Sigma-Aldrich
Anti-TSC2 Antibody, clone 4H10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Tuberous sclerosis 2 protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
klon
recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 200.61 kDa
observed mol wt ~200 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała ZooMAb reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało ZooMAb jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Dowiedz się więcej o ZooMAb tutaj..
Specyficzność
Klon 4H10 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne ZooMAb, które specyficznie wykrywa ludzką tuberynę (TSC2). Celuje w epitop w obrębie 24 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 24 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiej tuberyny.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło TSC2 w lizacie komórek SH-SY5Y. Testowane aplikacje Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd TSC2 z KD 2,7 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa. Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło TSC2 w skrawkach tkanki ludzkiej nerki. Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło TSC2 w linii komórkowej SH-SY5Y. Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-TSC2, klon 4H10 ZooMAb, nr kat. ZRB1080, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które jest specyficznie ukierunkowane na TSC2 i jest testowane do stosowania w testach wiązania powinowactwa, immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Tuberina (UniProt: P49815; znana również jako białko stwardnienia guzowatego 2, TSC2) jest kodowana przez gen TSC2 (znany również jako TSC4) (Gene ID: 7249) u człowieka. TSC2 jest obwodowym białkiem błonowym, które służy jako supresor nowotworu i ulega ekspresji w wielu tkankach. W kompleksie z TSC1 hamuje fosforylację S6K1 i EIF4EBP1 zależną od składników odżywczych lub stymulowaną czynnikiem wzrostu poprzez negatywną regulację sygnalizacji mTORC1. Działa jako białko aktywujące GTPazę (GAP) dla małej GTPazy Rheb, bezpośredniego aktywatora aktywności kinazy białkowej mTORC1. W swoim regionie C-końcowym zawiera wysoce konserwatywną domenę Rap-Gap (aa 1531-1758), która jest niezbędna dla jego funkcji. Stwierdzono, że TSC2 zwiększa wewnętrzną aktywność GTPazy zarówno Rap1A, jak i Rab5 in vitro. TSC2 może ulegać fosforylacji na serynie 1387, 1418 lub 1420. Jednak te fosforylacje nie wpływają na jego interakcję z TSC1. Może również ulegać fosforylacji przy serynie 939 i treoninie 1462 przez Akt1 indukowanej przez stymulację czynnikiem wzrostu. Po fosforylacji i aktywacji przez AMPK w warunkach niskiego stosunku ATP:AMP, prowadzi do negatywnej regulacji kompleksu mTORC1. Fosforylacja za pośrednictwem AMPK prowadzi do stabilizacji kompleksu TSC1-TSC2, zwiększając aktywność GAP wobec Rheb i umożliwiając wyłączenie sygnalizacji mTORC1. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Li, Y., et al. (2004). Trends Biochem. Sci. 29(1); 32-38).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z dodatkiem 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Rekonstytucja
Odtworzyć liofilizowany osad przeciwciała za pomocą 25 μl ultraczystej wody lub soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (PBS). Zapoznaj się z naszym protokołem rekonstytucji i szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi aplikacji w zakresie sugerowanych rozcieńczeń początkowych i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)