Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
ZRB1078
Sigma-Aldrich
Anti-MRGPRX4 Antibody, clone 3F4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Wybierz wielkość
25 μL
785,00 zł
4 X 25 μL
1620,00 zł
785,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
785,00 zł
4 X 25 μL
1620,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
785,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F4, recombinant monoclonal
monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt ~36.46 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała ZooMAb reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało ZooMAb jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 3F4 jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym 10889, które specyficznie wykrywa receptor X4 związany z białkiem G (MRGPRX4). Celuje w epitop w obrębie 16 aminokwasów od C-końcowej domeny cytoplazmatycznej.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 16 aminokwasom z C-końcowej domeny cytoplazmatycznej ludzkiego receptora X4 sprzężonego z białkiem G związanym z Mas (MRGPRX4).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Ocena immunohistochemiczna (parafina) w wycinkach tkanek rdzenia kręgowego szczura.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 tego przeciwciała wykryło MRGPRX4 w wycinkach tkanek rdzenia kręgowego szczura.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło MRGPRX4 w lizatach z ludzkich zwojów korzeni grzbietowych, ludzkiego rdzenia kręgowego oraz komórek U-87 i U251.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło MRGPRX4 w komórkach SH-SY5Y.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anty-MRGPRX4, klon 3F4 10889, nr kat. ZRB1078, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które jest specyficznie ukierunkowane na MRGPRX4 i jest testowane do stosowania w immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Receptor X4 związany z białkiem G (UniProt: Q96LA9; znany również jako receptor sprzężony z białkiem G specyficzny dla neuronów czuciowych 5/6, MRGPRX4) jest kodowany przez gen MRGPRX4 (znany również jako MRGX4, SNSR5, SNSR6) (Gene ID: 117196) u człowieka. MRGPRX4 jest wieloprzepustową glikoproteiną błonową z czterema domenami zewnątrzkomórkowymi, siedmioma domenami transbłonowymi i czterema domenami cytoplazmatycznymi. Wykazano, że jest ona zlokalizowana w podzbiorze małych neuronów czuciowych korzenia grzbietowego i nerwu trójdzielnego. Został sklasyfikowany jako sierocy receptor, który bierze udział w regulacji funkcji i/lub rozwoju nocyceptorów, w tym odczuwania lub modulacji bólu. Wykazano, że jest on silnie aktywowany przez enkefaliny. Kilka niesprzężonych i sprzężonych kwasów żółciowych działa jako ligandy dla MRGPRX4 i może przyczyniać się do świądu cholestatycznego. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, wygenerowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, odtwarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi monoklonalnymi przeciwciałami. (Ref.: Meixiong, J., et al. (2019). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 116(21); 10525-10530; Yu, H., et al. (2019). eLife. 8; e48431).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)