Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
ZRB1066
Sigma-Aldrich
Anti-PNPT1 Antibody, clone 2D23 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
3′-5′ RNA exonuclease OLD35, EC:2.7.7.8, PNPase 1, PNPase old-35, Polynucleotide phosphorylase 1, Polynucleotide phosphorylase-like protein, Polyribonucleotide nucleotidyltransferase 1 mitochondrial
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
klon
2D23, recombinant monoclonal
recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 85.95 kDa
observed mol wt ~80 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała ZooMAb reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało ZooMAb jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Dowiedz się więcej o ZooMAb tutaj..
Specyficzność
Klon 2D23 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne ZooMAb, które specyficznie wykrywa PNPazę 1 (PNPT1). Jego celem jest epitop w obrębie 20 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 20 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiej PNPazy 1 (PNPT1).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło PNPT1 w lizacie komórek HeLa. Testowane zastosowania Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło PNPT1 w lizatach komórek Jurkat, NIH3T3 i C6. Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd PNPT1 z KD 2,5 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa. Analiza immunohistochemiczna (parafinowa): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło PNPT1 w wycinkach tkanki ludzkiego żołądka. Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anty-PNPT1, klon 2D23 ZooMAb, nr kat. Nr kat. ZRB1066, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które jest specyficznie ukierunkowane na PNPT1 i zostało przetestowane do stosowania w teście wiązania powinowactwa, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Nukleotydotransferaza polirybonukleotydowa 1, mitochondrialna (UniProt: A8TCS8; znana również jako EC:2.7.7.8, 3′-5′ RNA exonuclease OLD35, PNPase old-35, Polynucleotide phosphorylase 1, PNPase 1, Polynucleotide phosphorylase-like protein, PNPT1) jest kodowana przez gen PNPT1 (znany również jako PNPASE) (Gene ID: 87178) u człowieka. PNPT1 to obwodowe homotrimerowe białko błonowe, które służy jako białko wiążące RNA, które jest zaangażowane w kilka procesów metabolicznych RNA. Katalizuje proces fosforylacji jednoniciowych polirybonukleotydów w kierunku od 3′ do 5′. Jest syntetyzowany z peptydem tranzytowym (aa 1-45) i jest zlokalizowany w mitochondrialnym regionie międzybłonowym. Jest składnikiem kompleksu mitochondrialnego degradosomu (mtEXO) o aktywności egzorybonukleazy, który degraduje dwuniciowy RNA o długości 3′ w kierunku od 3′ do 5′ w sposób zależny od ATP. PNPT1 reguluje ekspresję składników łańcucha transportu elektronów na poziomie mRNA i białka. Wykazano, że PNPT1 jest niezbędny do prawidłowego przetwarzania i poliadenylacji mitochondrialnych mRNA i odgrywa rolę cytoplazmatycznego czynnika importu RNA, który pośredniczy w translokacji małych składników RNA do macierzy mitochondrialnej. Doniesiono również, że uczestniczy w nadzorze komórek RNA poprzez oczyszczanie utlenionych RNA. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, odtwarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z dodatkiem 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)