ZMS1120
Anti-Laminin α2 80 kDa Antibody, clone 5H2 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Laminin M chain, Laminin-12 subunit alpha, Laminin-2 subunit alpha, Laminin-4 subunit alpha, Merosin heavy chain
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5H2, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rabbit, monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Human heart tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Laminin 2 in Human Heart tissue lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Laminin 2 in human heart and human cerebral cortex tissue sections.
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Laminin 2 in human cerebral cortex tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1