Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 257,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Benchmark Scientific BV1010-25
Feature:
Holds 15 x 25 mL tubes
Packaging:
pkg of 1 ea
257,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
Holds 15 x 25 mL tubes
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific BV1010-25
General description
Benchmixer XL vortexer head adapters to hold multiple tubes.
This rack enables the use of 5 x 25 mL tubes in the BenchMixer™ XL heavy-duty hands-free mixing vortex mixer. It is ideal for the QuEChERS pesticide analysis method.
Legal Information
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Holds 15 x 25 mL tubes | description Holds 15 x 50 mL tubes | description Holds 50 x 15 mL tubes | description Holds 50 x 1.5/2.0 mL tubes |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific BV1010-25 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BV1010-500 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BV1010-150 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BV1010-1520 |
| feature Holds 15 x 25 mL tubes | feature Holds 15 x 50 mL tubes | feature Holds 50 x 15 mL tubes | feature Holds 50 x 1.5/2.0 mL tubes |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tube rack for Benchmixer™ XL multi-tube vortexer
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?